Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl chloroformate |
| Punto di fusione | -81.0°C |
| Colore | White |
| Densità | 1.1350g/mL |
| Punti di ebollizione | 94.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 10°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 1% max. Diethyl carbonate (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula lineare | ClCO2C2H5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl chloroformate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.