Learn More
Ethyl chrysanthemate, 95%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10447560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10447560 500 g Bottiglia in vetro 500g
10127303 25 g Bottiglia in vetro 25g
10437560 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10447560 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156065000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-41-6 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-41-6
Formula molecolare C12H20O2
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Numero MDL MFCD00001304
InChI Key VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
PubChem CID 7334
IUPAC Name ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl chrysanthemate
Nota nome 95%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 112°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.461
Quantità 500 g
Beilstein 09, II, 45
Gravità specifica 0.9
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid