Learn More
Ethyl chrysanthemate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15475958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15475958 100 g 100g
15465958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475958 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59589.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-41-6
Formula molecolare C12H20O2
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Numero MDL MFCD00001304
InChI Key VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
PubChem CID 7334
IUPAC Name ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl chrysanthemate
Colore Yellow
Densità 0.906 g/mL
Punti di ebollizione 112°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.4615
Quantità 100 g
Beilstein 2045740
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.