missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl Chrysanthemate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl Chrysanthemate |
| CAS | 97-41-6 |
| Formula molecolare | C12H20O2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemummonocarboxylic Acid Ethyl Ester, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemumic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, Ethyl chrysanthemumate, NSC 10819 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1C(C=C(C)C)C1(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.29 |
| Peso formulazione | 196.1463 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?