missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl Chrysanthemate, TRC

Codice prodotto. 30379391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30379391 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30379391 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90348050G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Ethyl Chrysanthemate
CAS 97-41-6
Formula molecolare C12H20O2
Quantità 50 g
Sinonimo 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemummonocarboxylic Acid Ethyl Ester, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemumic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, Ethyl chrysanthemumate, NSC 10819
InChI Formula InChI=1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3
SMILES CCOC(=O)C1C(C=C(C)C)C1(C)C
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Peso formulazione 196.1463
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.