Learn More
Ethyl cinnamate, 98+%
Codice prodotto. 11459713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459713 500 g 500g
11445363 100 g 100g
11469713 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459713 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12906.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Ethyl cinnamate is used in medical intermediate, as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl cinnamate is used in medical intermediate, as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, acids, bases and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-36-6
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.215
Numero MDL MFCD00009189
InChI Key KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Sinonimo ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC Name ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Cinnamate
Punto di fusione 7°C
Densità 1.049
Punti di ebollizione 270°C to 272°C
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Indice di rifrazione 1.559
Quantità 500 g
Beilstein 1238804
Indice di Merck 14,2299
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 176.22
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl cinnamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cinnamate