Learn More
Ethyl cinnamate, 98% trans
Codice prodotto. 10605012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10605012 100 g Bottiglia in vetro 100g
10615012 500 g Bottiglia in vetro 500g
11994981 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10605012 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150531000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 103-36-6 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-36-6
Formula molecolare C11H12O2
Molecular Weight (g/mol) 176.21
InChI Key KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Sinonimo ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
IUPAC Name ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl cinnamate
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione 6.5°C to 7.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0460g/mL
Punti di ebollizione 271.0°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5610
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,2299
Gravità specifica 1.046
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 176.21
Percent Purity 98% trans
Forma fisica Liquid