Learn More
Ethyl Cinnamate, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11428253 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11428253 25 mL Amber glass bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11428253 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/1250/04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 103-36-6
Punto di fusione 6.5°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 271°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C11H12O2
Numero MDL 9189
Quantità 25 mL
Sinonimo ethyl cinnamate, ethyl 3-phenylacrylate, ethylcinnamate, cinnamic acid ethyl ester, ethylcinnamoate, cinnamic acid, ethyl ester, ethyl trans-cinnamate, e-ethyl cinnamate, ethyl 3-phenyl-2-propenoate, ethyl benzylideneacetate
InChI Key KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name ethyl (E)-3-phenylprop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 176.215
PubChem CID 637758
ChEBI CHEBI:4895
Peso formulazione 176.21g/mol
Forma fisica Liquid