Learn More
Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate |
| CAS | 94-05-3 |
| Formula molecolare | C8H11NO3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-3-ethoxyacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate, Ethyl 2-(Ethoxymethylene)-2-cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(ethoxymethylene)acetate, Ethyl 2-Cyano-3-(ethyloxy)-2-propenoate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxy-2-propenoate, Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, Ethyl 2-Cyano-3-ethoxypropenoate, Ethyl 2-ethoxymethylidenecyanoacetate, Ethyl 3-Ethoxy-2-cyanoacrylate, Ethyl Cyano(ethoxymethylene)acetate, Ethyl Cyano(ethoxymethylidene)acetate, Ethyl alpha-(Ethoxymethylene)-alpha-cyanoacetate, NSC 27797, NSC 31579, NSC 62026 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC=C(C#N)C(=O)OCC |
| IUPAC Name | ethyl 2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.18 |
| Peso formulazione | 169.0739 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?