Learn More
Ethyl cyanoacetate, 98+%
Codice prodotto. 10617652 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617652 250 g Bottiglia in vetro 250g
10102630 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
11329621 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10617652 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118282500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-56-6
Formula molecolare C5H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 113.12
Numero MDL MFCD00001940
InChI Key ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
PubChem CID 7764
IUPAC Name ethyl 2-cyanoacetate
SMILES CCOC(=O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl cyanoacetate
Punto di fusione -22.0°C
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 208.0°C to 210.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4190
Quantità 250 g
Beilstein 02,585
Fieser 13,69
Indice di Merck 15,3841
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L(20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide,diethyl ether,,ethanol,aqueous solutions of alkalies
Viscosità 1.01 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 113.12
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl cyanoacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.