Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl cyanoformate |
| Nota nome | 99% |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.0000g/mL |
| Punti di ebollizione | 115°C to 116°C |
| Punto d'infiammabilità | 24°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | NCCO2C2H5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl cyanoformate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.