Learn More
Ethyl Cyanoformate, TRC
Codice prodotto. 30370884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370884 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90782050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Cyanoformate
CAS 623-49-4
Formula molecolare C4 H5 N O2
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C#N
IUPAC Name ethyl cyanoformate
Molecular Weight (g/mol) 99.09
Peso formulazione 99.032