Learn More
Ethyl Cyanoformate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl Cyanoformate |
| CAS | 623-49-4 |
| Formula molecolare | C4 H5 N O2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C#N |
| IUPAC Name | ethyl cyanoformate |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.09 |
| Peso formulazione | 99.032 |