Learn More
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 98%
Codice prodotto. 11416676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11416676 25 g 25g
11426676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416676 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24870.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4606-07-9 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ethyl cyclopropanecarboxylate is a reagent used in the addition of cyclopropane. It acts as annulation reagent for the conversion of aromatics to 2-methylindanones under Friedel-Crafts conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl cyclopropanecarboxylate is a reagent used in the addition of cyclopropane. It acts as annulation reagent for the conversion of aromatics to 2-methylindanones under Friedel-Crafts conditions.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4606-07-9
Numero MDL MFCD00001282
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl cyclopropanecarboxylate
Densità 0.96
Punti di ebollizione 133°C to 134°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Formula molecolare C6H10O2
Indice di rifrazione 1.42
Quantità 25 g
Numero UN UN3272
Beilstein 2039752
Sinonimo cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
InChI Key LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CC1
IUPAC Name ethyl cyclopropanecarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 114.14
PubChem CID 78351
Peso formulazione 114.15
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl cyclopropanecarboxylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyclopropanecarboxylate