Learn More
Ethyl cyclopropanecarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 10284860 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10284860 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10284860 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 118351000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4606-07-9
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00001282
InChI Key LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
PubChem CID 78351
IUPAC Name ethyl cyclopropanecarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CC1
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl cyclopropanecarboxylate
Nota nome 99%
Colore Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 129°C to 133°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H10O2
Formula lineare C3H5CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.421
Quantità 100 g
Beilstein 09, 4
Fieser 08,222
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl cyclopropanecarboxylate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.