Learn More
Ethyl Cyclopropylcarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30388310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388310 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90905010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Cyclopropylcarboxylate
CAS 4606-07-9
Formula molecolare C6H10O2
Quantità 10 g
Sinonimo Cyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Cyclopropanecarboxylate, NSC 60696
InChI Formula InChI=1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CC1
IUPAC Name ethyl cyclopropanecarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Peso formulazione 114.0681