Learn More
Ethyl-d5 Carbamate, CDN
Codice prodotto. 30319965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319965 0.1 g 0.10g
30314941 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30319965 Fornitore CDN N. del fornitore CDND54040.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Urethane-d5
CAS 73962-07-9
Formula molecolare C3 2H5 H2 N O2
Quantità 0.1 g
InChI Formula InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)N
IUPAC Name 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl carbamate
Molecular Weight (g/mol) 94.12
Peso formulazione 94.0791 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity