Learn More
Ethyl decanoate, 99%
Codice prodotto. 11493404
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11493404
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10657.0E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-38-3
Formula molecolare C12H24O2
Molecular Weight (g/mol) 200.322
Numero MDL MFCD00009581
InChI Key RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC Name ethyl decanoate
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl decanoate
Punto di fusione -20°C
Densità 0.862
Punti di ebollizione 250°C to 252°C
Punto d'infiammabilità 102°C (216°F)
Indice di rifrazione 1.425
Quantità 2500 g
Beilstein 1762128
Indice di Merck 14,3776
Peso formulazione 200.32
Percent Purity 99%