Learn More
Ethyl Decanoate, TRC
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Capric acid ethyl ester |
| CAS | 110-38-3 |
| Formula molecolare | C12 H24 O2 |
| Quantità | 50 mL |
| Sinonimo | Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate, Ethyl caprinate, Ethyl decanoate, Ethyl decylate, Ethyl n-decanoate, NSC 8909 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC Name | ethyl decanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.32 |
| Peso formulazione | 200.1776 |