Learn More
Ethyl difluoroacetate, 97%
Codice prodotto. 10588273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10588273 5 g Bottiglia in vetro 5g
10492673 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10588273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 454-31-9 | C4H6F2O2 | 124.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 454-31-9
Formula molecolare C4H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 124.09
Numero MDL MFCD00013578
InChI Key GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl difluoroacetate, acetic acid, difluoro-, ethyl ester, difluoroacetic acid ethyl ester, ethyldifluoroacetate, ethyl difluoroacetic, ethyl difluoro acetate, difluoro-acetic acid ethyl ester, ethyl difluoroacetic acid, acetic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyldifluoracetat
PubChem CID 9961
IUPAC Name ethyl 2,2-difluoroacetate
SMILES CCOC(=O)C(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl difluoroacetate
Colore Colorless
Densità 1.2420g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2CHCO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.3465 to 1.3485
Quantità 5 g
Numero UN 2924
Gravità specifica 1.242
Peso formulazione 124.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl difluoroacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.