Learn More
Ethyl Difluoroacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl Difluoroacetate |
| CAS | 454-31-9 |
| Formula molecolare | C4H6F2O2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(F)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.09 |
| Peso formulazione | 124.0336 |