Learn More
Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, MedChemExpress
Descrizione
Ethyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate, the ethyl ester of Docosahexaenoate (DHA), is enriched in the ethyl ester fraction by the selective alcoholysis of fatty acid ethyl esters originating from tuna oil with lauryl alcohol.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate |
| CAS | 84494-72-4 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H36O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (280.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/CCC(OCC)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 356.55 |
| Peso formulazione | 356.55 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only