Learn More
Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate, 97%
Codice prodotto. 11330054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11330054 25 g 25g
11320054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11330054 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00461.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54716-02-8 | C10H17NO2 | 183.251 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54716-02-8
Formula molecolare C10H17NO2
Molecular Weight (g/mol) 183.251
Numero MDL MFCD00014097
InChI Key MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Sinonimo e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl e-3-1-pyrrolidinyl crotonate, 2e-3-1-pyrrolidinyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-3-1-pyrrolidino crotonate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate, e-3-pyrrolidin-1-yl-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, e, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl 3-1-pyrrolidinyl crotonate
PubChem CID 736203
IUPAC Name ethyl (E)-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Punti di ebollizione 125°C to 126°C (0.8 mmHg)
Indice di rifrazione 1.541
Quantità 25 g
Beilstein 1310113
Peso formulazione 183.25
Percent Purity 97%