Learn More
Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Mikromol™
Descrizione
Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 321571-07-7 |
| Nomi componenti o analita | Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H14 N4 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)amino]-, ethyl ester, 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-, ethyl ester (9CI), (E/Z)-3-[(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-1H-Pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Allopurinol Related Compound F (USP), Allopurinol Related Compound F |
| SMILES | CCOC(=O)C(=CNc1[nH]ncc1C(=O)OCC)C#N |
| Molecular Weight (g/mol) | 278.27 |
| Quantità | 25 mg |
| Vedi altri risultati |