Learn More
Ethyl ethynyl ether, 50 wt% solution in hexanes
Codice prodotto. 10037782 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10037782 1 g Bottiglia in vetro 1g
10329120 5 g Bottiglia in vetro 5g
10105843 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10037782 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307390010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 927-80-0 , 92112-69-1
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00009247
InChI Key WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
IUPAC Name ethynoxyethane
SMILES CCOC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl ethynyl ether
Colore Orange to Brown
Densità 0.7180g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 56.0°C
Punto d'infiammabilità −28°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5OC≡CH
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.718
Peso formulazione 70.09
Forma fisica Liquid