Learn More
Ethyl ferulate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478966
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478966 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16478966 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0061
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Ethyl ferulate, a naturally lipophilic derivative of ferulic acid originally derived from giant fennel (F. communis), induces heme oxygenase-1 (HO-1) and protects rat neurons against oxidative stress. Ethyl ferulate also protects neurons against amyloid β peptide (1-42)-induced oxidative stress and neurotoxicity.
Ethyl ferulate, a naturally lipophilic derivative of ferulic acid originally derived from giant fennel (F. communis), induces heme oxygenase-1 (HO-1) and protects rat neurons against oxidative stress. Ethyl ferulate also protects neurons against amyloid β peptide (1-42)-induced oxidative stress and neurotoxicity.
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl ferulate
CAS 4046-02-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H14O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM)
SMILES O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 99.14%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only