Learn More
Ethyl fluoroacetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10665042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665042 50 g Bottiglia in vetro 50g
10439310 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10665042 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172660500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 459-72-3 | Molecular Formula: C4H7FO2 | Molecular Weight: 106.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 459-72-3
Formula molecolare C4H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 106.1
Numero MDL MFCD00000450
InChI Key VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC Name ethyl 2-fluoroacetate
SMILES CCOC(=O)CF
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl fluoroacetate
Nota nome 97%
Colore Colorless
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 119.2°C (753.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3745 to 1.3765
Quantità 50 g
Beilstein 02, 193
Fieser 05,304
Indice di Merck 15, 4199
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
Peso formulazione 106.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl fluoroacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.