Learn More
Ethyl fluoroacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl fluoroacetate |
| CAS | 459-72-3 |
| Formula molecolare | C4H7FO2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CF |
| IUPAC Name | ethyl 2-fluoroacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.1 |
| Peso formulazione | 106.043 |