Learn More
Ethyl fluoroacetate, TRC
Codice prodotto. 30377868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377868 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377868 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE6787401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl fluoroacetate
CAS 459-72-3
Formula molecolare C4H7FO2
Quantità 1 g
Sinonimo Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CF
IUPAC Name ethyl 2-fluoroacetate
Molecular Weight (g/mol) 106.1
Peso formulazione 106.043