Learn More
Ethyl formate, 97%
Codice prodotto. 11498993
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11498993
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11113.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ethyl formate is used as a solvent for cellulose nitrate, cellulose acetate, greases and oils. It is also used as a flavor for lemonade and essences. It is involved in the fumigation of dried fruits, as an alternative to methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl formate is used as a solvent for cellulose nitrate, cellulose acetate, greases and oils. It is also used as a flavor for lemonade and essences. It is involved in the fumigation of dried fruits, as an alternative to methyl bromide.
Solubility
Miscible with water, benzene, alcohol, ether, acetone and most organic solvents.
Notes
Moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-94-4
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00003294
InChI Key WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
IUPAC Name ethyl formate
SMILES CCOC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl formate
Punto di fusione °C to 81°C
Densità 0.921 g/mL
Punti di ebollizione 52°C to 54°C
Punto d'infiammabilità -19°C (-2°F)
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare HCO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.36
Quantità 500 mL
Numero UN UN1190
Beilstein 906769
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3807
Informazioni di solubilità Miscible with water,benzene,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl formate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl formate