Learn More
Ethyl Formate, TRC
Codice prodotto. 30371679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371679 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371679 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9182002G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid ethyl ester
CAS 109-94-4
Formula molecolare C3 H6 O2
Quantità 2 g
Sinonimo Formic Acid Ethyl Ester, Formic acid, ethyl ester, Areginal, Ethyl formate, Ethyl methanoate, Methanoic acid ethyl ester, NSC 406578, NSC 8828
InChI Formula InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
SMILES CCOC=O
IUPAC Name ethyl formate
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Peso formulazione 74.0368