Learn More
Ethyl gallate, MedChemExpress
Descrizione
Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl gallate |
| CAS | 831-61-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H10O5 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (504.62 mM) |
| SMILES | O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.17 |
| Peso formulazione | 198.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only