Learn More
Ethyl glycolate, 95%
Product Code. 10799901 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10799901 25 g Bottiglia in vetro 25g
10269740 100 g Bottiglia in vetro 100g
11925081 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10799901 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 410080250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 623-50-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 623-50-7
Formula molecolare C4H8O3
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00021970
InChI Key ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester
PubChem CID 12184
IUPAC Name ethyl 2-hydroxyacetate
SMILES CCOC(=O)CO
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl glycolate
Colore Colorless
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C to 159.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2COOCH2CH3
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4200
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.08
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl glycolate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.