Learn More
Ethyl Glycolate, TRC
Codice prodotto. 30373045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. Quantità unitSize
30373045 25 g 25g
1 options
Codice prodotto. 30373045
Marca: Toronto Research Chemicals TRCE91854025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Glycolate
CAS 623-50-7
Formula molecolare C4H8O3
Quantità 25 g
Sinonimo Ethyl 2-Hydroxyacetate, Ethyl Hydroxyacetate, Glycolic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8835
InChI Formula InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CO
IUPAC Name ethyl 2-hydroxyacetate
Molecular Weight (g/mol) 104.1
Peso formulazione 104.0473