Learn More
Ethyl glyoxalate, technical, ∼50% in toluene
Codice prodotto. 10766265 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10766265
Marca: Thermo Scientific Acros 425765000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 924-44-7 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 924-44-7
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
InChI Key DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester
PubChem CID 70211
ChEBI CHEBI:53275
IUPAC Name ethyl 2-oxoacetate
SMILES CCOC(=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl glyoxalate
Nota nome Approx. 50% in toluene
Densità 1.0320g/mL
Punti di ebollizione 110°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HCOCO2CH2CH3
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.032
Peso formulazione 102.09
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl glyoxalate, ca 50% in toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.