Learn More
Ethyl heptanoate, 98+%
Codice prodotto. 11447766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447766 500 g 500g
11437766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447766 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14729.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-30-9 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-30-9
Formula molecolare C9H18O2
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Numero MDL MFCD00009538
InChI Key TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl enanthate, oenanthic ether, wine oil, ethyl heptylate, grape oil, ethyl heptoate, heptanoic acid, ethyl ester, cognac oil, enanthylic ether, ethyl oenanthate
PubChem CID 7797
ChEBI CHEBI:86618
IUPAC Name ethyl heptanoate
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl heptanoate
Punto di fusione -66°C
Densità 0.868
Punti di ebollizione 188°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 66°C (151°F)
Indice di rifrazione 1.412
Quantità 500 g
Beilstein 1752311
Indice di Merck 14,3835
Peso formulazione 158.24
Percent Purity ≥98%