Learn More
Ethyl Heptanoate(Heptanoic Acid Ethyl Ester), TRC
Codice prodotto. 30393060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393060 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393060 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH99846010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Heptanoic acid ethyl ester
CAS 106-30-9
Formula molecolare C9 H18 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Ethyl heptanoate, Ethyl enanthate
InChI Formula InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
IUPAC Name ethyl heptanoate
Molecular Weight (g/mol) 158.24
Peso formulazione 158.1307