Learn More
Ethyl imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10507303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10507303 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10507303 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32523DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylate
CAS 64951-04-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H8N2O2S
Numero MDL MFCD03419464
Quantità 1 g
Sinonimo ethyl imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylate, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, ethylimidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylate, imidazo 2,1-, a thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester
InChI Key PIURXAHSTOGOSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CSC2=N1
IUPAC Name ethyl imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 196.224
PubChem CID 7018386
Peso formulazione 196.23
Percent Purity 97%