Learn More
Ethyl Indole-3-acetate, TRC
Codice prodotto. 30381203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381203 10 g 10g
30377520 25 g -
30373790 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30381203 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE91998010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 778-82-5
Formula molecolare C12 H13 N O2
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Sinonimo (1H-Indol-3-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 3-[(Ethoxycarbonyl)methyl]indole, Ethyl (1H-Indol-3-yl)acetate, Ethyl 1H-Indole-3-acetate, Ethyl 2-(1H-Indol-3-yl)acetate, Ethyl 2-(Indol-3-yl)acetate, Ethyl Indol-3-ylacetate, Ethyl β-Indolylacetate, IAA Ethyl Ester, NSC 38002
IUPAC Name ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Indolyl-acetic acid-ethyl ester
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,13H,2,7H2,1H3
Peso formulazione 203.0946