Learn More
Ethyl Indole-3-carboxylate, Mikromol™
Codice prodotto. 30462033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462033 4 x 25 mg 100mg
30050099 25 mg 25mg
30050488 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462033 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0763.0300254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl Indole-3-carboxylate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl indole-3-carboxylate
CAS 776-41-0
Nomi componenti o analita Ethyl indole-3-carboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H11 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ethyl Indole-3-carboxylate, 1H-Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)indole, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate, Ethyl indole-3-carboxylate, NSC 63796
InChI Formula InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC Name ethyl 1H-indole-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 189.21
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 189.079 g/mol