Learn More
Ethyl iodoacetate, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10338120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10338120 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10501861 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10656594 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10338120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222190500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-48-3
Formula molecolare C4H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 214.00
Numero MDL MFCD00001081
InChI Key MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
IUPAC Name ethyl 2-iodoacetate
SMILES CCOC(=O)CI
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl iodoacetate
Nota nome 98%
Colore Orange to Yellow
Densità 1.8000g/mL
Punti di ebollizione 179°C to 180°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ICH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5035 to 1.5055
Quantità 50 mL
Beilstein 02,222
Gravità specifica 1.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 214
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid