Learn More
Ethyl isobutyrate, 99%
Codice prodotto. 10472261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10472261 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15169263 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10472261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310515000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-62-1
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.18
Numero MDL MFCD00009165
InChI Key WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
IUPAC Name ethyl 2-methylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl isobutyrate
Nota nome 99%
Colore Colorless
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 112.0°C to 113.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880
Quantità 500 mL
Indice di Merck 15,3869
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: not miscible
Peso formulazione 116.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid