Learn More
Ethyl Isobutyrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylisobutyrate |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 116.0837 |