Learn More
Ethyl isobutyrylacetate, 95%
Codice prodotto. 10509043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10509043 50 g Bottiglia in vetro 50g
10413612 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10509043 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 383440500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7152-15-0
Formula molecolare C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Numero MDL MFCD00009198
InChI Key XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
PubChem CID 81583
IUPAC Name ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Spezifikation
Materiale o nome chimico Ethyl isobutyrylacetate
Punto di fusione -9.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9810g/mL
Punti di ebollizione 173.0°C
Punto d'infiammabilità 44°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Mixture of tautomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCOCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4255 to 1.4275
Quantità 50 g
Gravità specifica 0.981
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isobutyrylacetate
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.