Learn More
Ethyl isodehydroacetate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10421543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10421543 25 g Bottiglia in vetro 25g
10301173 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10421543 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 373900250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3385-34-0
Formula molecolare C10H12O4
Molecular Weight (g/mol) 196.20
Numero MDL MFCD00006643
InChI Key FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl isodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, ethyl isodehydracetate, 5-carbethoxy-4,6-dimethyl-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 4,6-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 4,6-dimethyl-5-coumalate, 2,4-dimethyl-6-oxo-6h-pyran-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylisodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxopyran-5-carboxylate, acmc-20am57
PubChem CID 76918
IUPAC Name ethyl 2,4-dimethyl-6-oxopyran-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl isodehydroacetate
Punto di fusione 17°C to 18°C
Densità 1.1670g/mL
Punti di ebollizione 290°C to 295°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5135 to 1.5165
Quantità 25 g
Beilstein 18,41
Gravità specifica 1.167
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 95%