Learn More
Ethyl isonitrosocyanoacetate, 97%
Codice prodotto. 11470593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470593 25 g 25g
11460593 5 g 5g
11480593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470593 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12691.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3849-21-6 | C5H6N2O3 | 142.114 g/mol
This product is a non-explosive alternative to HOBt or HOAt, and allows high peptide coupling rates at low racemization when applied in combination with carbodiimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3849-21-6
Formula molecolare C5H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 142.114
Numero MDL MFCD00000625
InChI Key LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo ethyl cyanoglyoxylate-2-oxime, ethyl isonitrosocyanoacetate, ethyl cyano hydroxyimino acetate, ethyl hydroxyimino cyanoacetate, ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, ethyl cyano hydroxyimino formate, ethyl oximinocyanoacetate, oxyma, e-ethyl 2-cyano-2-hydroxyimino acetate, acetic acid, cyano hydroxyimino-, ethyl ester
PubChem CID 6400537
IUPAC Name ethyl (2E)-2-cyano-2-hydroxyiminoacetate
SMILES CCOC(=O)C(=NO)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl isonitrosocyanoacetate
Punto di fusione 127°C to 132°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 142.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl isonitrosocyanoacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate