Learn More
Ethyl isovalerate, 98%
Codice prodotto. 11444033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444033 2500 mL 2500mL
11424033 100 mL 100mL
11434033 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444033 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10292.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-64-5
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.187
Numero MDL MFCD00009203
InChI Key PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
IUPAC Name ethyl 3-methylbutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl isovalerate
Punto di fusione -99°C
Densità 0.866
Punti di ebollizione 131°C to 133°C
Punto d'infiammabilità 26°C (78°F)
Odore Fruit-like
Indice di rifrazione 1.396
Quantità 2500 mL
Numero UN UN3272
Beilstein 1744677
Indice di Merck 14,3816
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 98%