Learn More
Ethyl isovalerate, 99%
Codice prodotto. 10796371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796371 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10091810 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10685772 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10796371 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150481000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-64-5
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00009203
InChI Key PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
IUPAC Name ethyl 3-methylbutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl isovalerate
Nota nome 99%
Punto di fusione -99°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8630g/mL
Punti di ebollizione 131°C to 133°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.398
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 312
Indice di Merck 15, 3871
Gravità specifica 0.863
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl isovalerate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.