Learn More
Ethyl Isovalerate(Isovaleric Acid Ethyl Ester), TRC
Codice prodotto. 30006322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006322 5 g 5g
30006188 25 g 25g
30004387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006322 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI9175755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-64-5
Formula molecolare C7 H14 O2
Molecular Weight (g/mol) 130.18
Sinonimo Isovaleric Acid-Ethyl Ester, Butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, Isovaleric acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 3-methylbutanoate, Ethyl 3-methylbutyrate, Ethyl isopentanoate, Ethyl isovalerate, Isopentanoic acid ethyl ester, NSC 8869
IUPAC Name ethyl 3-methylbutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylisovalerate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Peso formulazione 130.0994