Learn More
Ethyl L(-)-lactate 95%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10596782 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
100g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10596782 100g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10596782 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410161000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl L(-)-lactate
Nota nome 95%
CAS 687-47-8
Punto di fusione -26.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0340g/mL
Punti di ebollizione 154.0°C
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H10O3
Formula lineare CH3CH(OH)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4160
Numero MDL MFCD00004518
Quantità 100 g
Beilstein 03, 264
Fieser 17,135
Indice di Merck 14, 3817
Gravità specifica 1.034
Condizione di rotazione specifica − 10.00 (20.00°C neat)
Rotazione specifica − 10.00
Sinonimo ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
InChI Key LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)O
IUPAC Name ethyl (2S)-2-hydroxypropanoate
Molecular Weight (g/mol) 118.132
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl L(-)-lactate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.